Learn More
Chlorhydrate de 3,3-difluoroazetidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
168.84€ - 477.38€
Identifiants chimiques
CAS | 288315-03-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6ClF2N |
Numéro MDL | MFCD05663714 |
Clé InChI | CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3-difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidine hcl, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidine hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidinehydrochloride, acmc-1clfn, 3,3-difluoroazetidine-hcl, difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidin hydrochloride |
CID PubChem | 2758247 |
Nom IUPAC | 3,3-difluoroazetidine ;chlorhydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25751.MD |
250 mg |
168.84€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25751.03 |
1 g |
477.38€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
288315-03-7 | |
MFCD05663714 | |
3,3-difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidine hcl, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidine hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidinehydrochloride, acmc-1clfn, 3,3-difluoroazetidine-hcl, difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidin hydrochloride | |
3,3-difluoroazetidine ;chlorhydrate |
C3H6ClF2N | |
CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N | |
2758247 |
Spécification
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride | |
138°C to 140°C | |
MFCD05663714 | |
3,3-difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidine hcl, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidine hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidinehydrochloride, acmc-1clfn, 3,3-difluoroazetidine-hcl, difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidin hydrochloride | |
C1C(CN1)(F)F.Cl | |
129.535 | |
129.54 |
288315-03-7 | |
C3H6ClF2N | |
Hygroscopic | |
CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-difluoroazetidine ;chlorhydrate | |
2758247 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante