Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.
Marque:  DWK Life Sciences A618020001221
Code produit. 11812383
  • 58.10€ / 100 pièces
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Jetable
  • Verre borosilicaté
  • Excellente résistance aux changements de température
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fond rond
100Pack
Tube à essai
180 mm
20 mm