Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Robinets d’arrêt en verre borosilicaté 3.3
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 02221402
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Robinet d’arrêt | |
Taille du bouchon : NS 14,5 | |
DIN 12541-1 |
2,5 mm | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon en verre plein, bras latéraux capillaires |