Learn More
3,3,3-trifluoro-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323816
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
3,3,3-Trifluoro-1-propanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,3,3-trifluoro-1-propanol est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2240-88-2
Formule moléculaire C3H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 114.067
Numéro MDL MFCD00190649
Clé InChI HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,3-trifluoro-1-propanol, 3,3,3-trifluoropropanol, 1-propanol, 3,3,3-trifluoro, trifluoropropanol, acmc-1cqb1, 3,3,3-trifluoropropanol-1, 2-trifluoromethyl ethan-1-ol, 3,3,3-trifluoro-propan-1-ol, poly difluoromethylene , alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
CID PubChem 137512
Nom IUPAC 3,3,3-trifluoropropan-1-ol
SMILES C(CO)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Densité 1.294
Point d’ébullition 100°C to 101°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Indice de réfraction 1.32
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1734777
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 114.07
Pourcentage de pureté 97%