Learn More
[3-(2-furyl)phényl]méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10687854
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 89929-93-1
Formule moléculaire C11H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.199
Numéro MDL MFCD06203100
Clé InChI SBTRFADZILHXNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-furyl phenyl methanol, 3-furan-2-yl phenyl methanol, 3-2-furyl benzyl alcohol, 3-2-furyl benzenemethanol, 3-2-furanyl phenylmethanol, 3-2-furanyl-phenylmethanol, 3-2-furanyl phenyl methanol, 3-2-furyl phenyl methan-1-ol
CID PubChem 11116545
Nom IUPAC [3-(furan-2-yl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(2-Furyl)phenyl]methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 95%