Learn More
3-(2-bromoacétyl)benzonitrile, 95 %, Thermo Scientific™
33.90€ - 377.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50916-55-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6BrNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.06 |
Numéro MDL | MFCD00833267 |
Clé InChI | XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-2-bromoacetyl benzonitrile, 3-cyanophenacyl bromide, 3-cyanophenacylbromide, 2-bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile, 3-bromoacetyl benzonitrile, 3-2-bromo-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromoacetyl, 3-bromoacetyl-benzonitrile |
CID PubChem | 2735867 |
Nom IUPAC | 3-(2-bromoacetyl)benzonitrile |
SMILES | BrCC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10722513
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB07593DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
33.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10021984
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB07593EB |
25 g | Flacon en verre ambré |
377.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
50916-55-7 | |
224.06 | |
XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N | |
2735867 | |
BrCC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N |
C9H6BrNO | |
MFCD00833267 | |
3-2-bromoacetyl benzonitrile, 3-cyanophenacyl bromide, 3-cyanophenacylbromide, 2-bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile, 3-bromoacetyl benzonitrile, 3-2-bromo-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromoacetyl, 3-bromoacetyl-benzonitrile | |
3-(2-bromoacetyl)benzonitrile |
Spécification
3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile | |
95% | |
BrCH2C(O)C6H4CN | |
3-2-bromoacetyl benzonitrile, 3-cyanophenacyl bromide, 3-cyanophenacylbromide, 2-bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile, 3-bromoacetyl benzonitrile, 3-2-bromo-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromoacetyl, 3-bromoacetyl-benzonitrile | |
BrCC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N | |
224.06 | |
224.06 |
50916-55-7 | |
C9H6BrNO | |
MFCD00833267 | |
XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N | |
3-(2-bromoacetyl)benzonitrile | |
2735867 | |
95% |