Learn More
3-(2-Aminoéthylamino)propyltriméthoxysilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
31.16€ - 182.91€
Identifiants chimiques
CAS | 1760-24-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H22N2O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.36 |
Numéro MDL | MFCD00008173 |
Clé InChI | PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane |
CID PubChem | 15659 |
Nom IUPAC | N’-(3-triméthoxysilylpropyl)éthane-1,2-diamine |
SMILES | CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14043.14 |
25 g |
31.16€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14043.22 |
100 g |
56.08€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14043.36 |
500 g |
182.91€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-(2-Aminoethylamino) propyltrimethoxysilane acts as a silane coupling agent. It is useful for chemical research. It is also employed as an adhesives and sealant chemical. Further, it is used as a paint additive and coating additive. In addition to this, it plays an important role in the production of petroleum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-(2-aminoéthylamino) propyltriméthoxysilane agit comme agent de couplage silane. Il est utile pour la recherche chimique. Il est également utilisé comme adhésif et produit chimique d’étanchéité. De plus, il est utilisé comme additif pour les peintures et les revêtements. En outre, il joue un rôle important dans la production pétrolière.
Solubilité
Miscible avec le toluène.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
Identifiants chimiques
1760-24-3 | |
222.36 | |
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N | |
15659 | |
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC |
C8H22N2O3Si | |
MFCD00008173 | |
n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane | |
N’-(3-triméthoxysilylpropyl)éthane-1,2-diamine |
Spécification
261°C to 263°C | |
1760-24-3 | |
MFCD00008173 | |
636230 | |
n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane | |
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N | |
N’-(3-triméthoxysilylpropyl)éthane-1,2-diamine | |
15659 | |
96% | |
1.4435 | |
1.01 |
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane | |
C8H22N2O3Si | |
UN2735 | |
136°C (276°F) | |
Miscible with toluene. | |
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC | |
222.36 | |
222.36 | |
Ammonia-like | |
Air and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-164-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KV7400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only