Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-[2-(4-Morpholinyl)éthylcarbamoyl]benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15480026
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 957060-89-8
Formule moléculaire C13H20BClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 314.573
Numéro MDL MFCD09027255
Clé InChI QBUJRGQOXYFCFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-2-morpholin-4-ylethyl carbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 3-2-morpholin-4-yl ethyl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-2-morpholinoethylcarbamoyl phenylboronic acid hcl, 3-2-morpholinoethylcarbamoyl phenylboronic acid, hcl, 3-2-morpholinoethyl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronicacidhydrochloride, 3-2-morpholin-4-yl ethyl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 44119393
Nom IUPAC Acide [3 -(2-morpholine-4-yl-carbamoyl)phényl]boronique ; chlorhydrate
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NCCN2CCOCC2)(O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[2-(4-Morpholinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride
Point de fusion 190°C to 195°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 314.58
Pourcentage de pureté 98%