Learn More
3-(1-pyrrolyl)-2-thiophénéthanol, 97 %, Thermo Scientific™
47.55€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107073-27-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.237 |
Numéro MDL | MFCD00052578 |
Clé InChI | SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol |
CID PubChem | 342464 |
Nom IUPAC | (3-pyrrol-1-ylthiophène-2-yl)méthanol |
SMILES | C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15477177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34243.03 |
1 g |
47.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15487177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34243.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
107073-27-8 | |
179.237 | |
SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N | |
342464 | |
C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO |
C9H9NOS | |
MFCD00052578 | |
3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol | |
(3-pyrrol-1-ylthiophène-2-yl)méthanol |
Spécification
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol | |
104°C to 108°C (1.5 mmHg) | |
MFCD00052578 | |
3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol | |
C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO | |
179.237 | |
179.24 |
107073-27-8 | |
C9H9NOS | |
Air Sensitive | |
SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N | |
(3-pyrrol-1-ylthiophène-2-yl)méthanol | |
342464 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote