Learn More
3-(1-pipérazinyle)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.30€ - 86.80€
Identifiants chimiques
CAS | 59817-32-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.24 |
Numéro MDL | MFCD00052896 |
Clé InChI | AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine |
CID PubChem | 2736597 |
SMILES | OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11359475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18702.06 |
5 g |
29.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18702.14 |
25 g |
86.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
59817-32-2 | |
178.24 | |
AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N | |
2736597 |
C10H14N2O | |
MFCD00052896 | |
3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine | |
OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1 |
Spécification
3-(1-Piperazinyl)phenol | |
205°C to 208°C | |
MFCD00052896 | |
4248583 | |
3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine | |
OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1 | |
178.24 | |
178.24 |
59817-32-2 | |
C10H14N2O | |
UN3263 | |
Air sensitive | |
AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N | |
3-(piperazin-1-yl)phénol | |
2736597 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only