Learn More
3-(1-Naphtyl)acide benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.10€ - 257.00€
Identifiants chimiques
CAS 881913-20-8
Formule moléculaire C16H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.088
Numéro MDL MFCD11045054
Clé InChI HFXYUCJLQZCNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 3-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl benzeneboronic acid, boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl, 3-1-naphthyl phenyl boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl-boronic acid
CID PubChem 58881077
Nom IUPAC Acide (3-naphtalén-1-ylphényl) boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15441039
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64019.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15421039
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64019.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15431039
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64019.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
881913-20-8
248.088
HFXYUCJLQZCNPD-UHFFFAOYSA-N
58881077
B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O
C16H13BO2
MFCD11045054
3-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 3-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl benzeneboronic acid, boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl, 3-1-naphthyl phenyl boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl-boronic acid
Acide (3-naphtalén-1-ylphényl) boronique
Spécification
3-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
Blanc
MFCD11045054
3-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 3-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl benzeneboronic acid, boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl, 3-1-naphthyl phenyl boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl-boronic acid
B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O
248.088
248.09
Poudre
881913-20-8
C16H13BO2
18694809
HFXYUCJLQZCNPD-UHFFFAOYSA-N
Acide (3-naphtalén-1-ylphényl) boronique
58881077
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante