Learn More
2Gélose xYT (poudre/génétique moléculaire), Fisher BioReagents
23.12€ - 314.23€
Spécification
Additif | Gélose 2xyt |
---|---|
Forme | Poudre |
À utiliser avec (application) | Génétique moléculaire |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11403064
|
Fisher BioReagents
BP2466-2 |
2000 g | Flacon poly | N/A | |||||
10724534
|
Fisher BioReagents
BP2466-100 |
100 g | Flacon poly | N/A | |||||
10041793
|
Fisher BioReagents
BP2466-500 |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
Description
Spécification
Gélose 2xyt | |
Poudre | |
Génétique moléculaire |