Learn More
Biochrom 2 x cuve à microvolume avec 0,5 mm (1 x) et 0,125 mm (1 x) de longueur de trajet pour les spectrophotomètres à hauteur de faisceau de 15 mm
Les volumes d’échantillons aussi petits que 0,5 μl peuvent être utilisés dans les cuves de microvolume. Les échantillons sont pipettés directement sur la fenêtre de l’échantillon, ce qui signifie que plus de lumière est transmise à l’échantillon, ce qui augmente la plage de mesure et augmente la précision, contrairement aux autres cuves microvolumes.
Marque: Biochrom 80-3006-25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Précision exceptionnelle de la mesure
- Large plage de mesure - plus de modification des longueurs de trajet
- Utilisez uniquement 1 μl du précieux échantillon
- Simple à utiliser et à nettoyer
- Facile à vérifier pour détecter les impuretés de l’échantillon telles que les bulles ou la poussière
- Compatible avec la plupart des spectrophotomètres UV-Visible standard
Spécification
2 x cuves à micro-volume avec une longueur de trajet de 0,5 mm (1 x) et 0,125 mm (1x) pour les spectrophotomètres à hauteur de faisceau de 15 mm | |
Cuve à micro-volume | |
Spectrophotomètres à hauteur de faisceau de 15 mm | |
Rectangular |
12,5 x 12,5 x 61,0 mm | |
Reusable | |
0,125 et 0,5 mm |
Usage exclusivement réservé à la recherche