Learn More
Sampling Systems™ Écope en polypropylène de 2 l
Une écope en polypropylène robuste et durable destinée à une utilisation générale en laboratoire.
Marque: Sampling Systems™ 8333P-2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en polypropylène résistant aux produits chimiques
- Construction sans fissure
- Finition lisse
- Contient 2 l
Spécification
Écope | |
220 mm de diamètre | |
Blanc | |
Usage général en laboratoire |
PP | |
2 L | |
Lisse |