Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 2D Tank Liner, ASI™ 26 film
Revêtements de cuve à usage unique pour réduire les étapes de nettoyage communes aux réservoirs réutilisables.
Marque: Thermo Scientific™ B100050-I
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le système Thermo Scientific™ de revêtement de cuve 2D sans drain de fond est composé du film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ de 26 ml durable, un film de 5,0 ml, avec des dimensions optimisées pour les tambours Thermo Scientific™ et cuves cylindriques standard du secteur. Les revêtements de cuve Thermo Scientific standard sont dotés d’une opercule pour une récupération maximale, avec un tambour roulant pour plus de mobilité.
- Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans des conditions BPFa stériles
- Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables, ce qui contribue à réduire les risques de contamination croisée et la durée des cycles
- Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
Spécification
400 L | |
Conserver à température ambiante. | |
20 par boîte | |
Irradiés | |
HyPerforma™ | |
ASI™ 26 |
Polyéthylène | |
71,1 x 111,8 cm (28 x 44 po) | |
SV30115 | |
Température ambiante | |
0 port | |
Pas de tubulure |