Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité à verres en polycarbonate série 2890
Avec une conception moderne et affinée, les lunettes-masque de sécurité 3M™ associent performance, confort, style et excellent champ de vision.
15.88€ - 245.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001 |
---|---|
Teinte de la lentille | Transparent |
Nb par paquet | 1paire |
Protection UV | Oui |
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Détails de ventilation | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Détails de ventilation | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12672605
|
3M™
7000032483 |
Antibuée | Scellé |
26.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12642605
|
3M™
7000061924 |
Antibuée, Antirayures | Scellé |
24.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12652605
|
3M™
7000032481 |
Antibuée | Ventilation indirecte |
29.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10361910
|
3M™
7000032480 |
Antirayures | Ventilation indirecte | N/A | N/A | N/A | |||||
13458997
|
3M™
7000032480 |
Antirayures | Ventilation indirecte |
245.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890SA
- Oculaire de classe 1 approprié pour le port prolongé
- Conception étanche (sans ventilation) permettant la protection contre les liquides, la poussière, les gaz et les vapeurs
- Oculaire en acétate
- Revêtement antibuée
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse.
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890
- Conception avec ventilation indirecte pour une circulation améliorée, un confort optimal et un minimum de rayures dans des milieux chauds et humides.
- Lunettes ventilées pour réduire la formation et l'accumulation de buée
- Oculaire en polycarbonate
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
- Revêtement spécial antibuée, assurant une vision plus claire et traitement antirayure.
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890A
- Conception avec ventilation indirecte pour une circulation améliorée, un confort optimal et un minimum de rayures dans des milieux chauds et humides.
- Lunettes ventilées pour réduire la formation et l'accumulation de buée
- Oculaire en acétate pour une excellente résistance aux produits chimiques
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
- Revêtement spécial antibuée, assurant une vision plus claire.
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890S
- Oculaire de classe 1 approprié pour le port prolongé
- Conception étanche (sans ventilation) permettant la protection contre les liquides, la poussière, les gaz et les vapeurs
- Oculaire en polycarbonate
- Durabilité accrue avec revêtement anti-rayures extrêmement résistant et antibuée
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Specifications
EN 166:2001 | |
Transparent | |
1paire | |