Learn More
3M™ Lunettes de sécurité à verres en polycarbonate série 2840
Les lunettes de sécurité 3M™ ont été conçues pour le confort et l'aisance de l'utilisateur. Dans un style unique, elles intègrent un déflecteur frontal assurant une protection accrue et robuste, l'oculaire est en polycarbonate avec un revêtement anti-rayures et antibuée.
Marque: 3M™ 7000032459
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Déflecteur frontal intégré assurant une protection accrue, longueur des branches réglable (trois positions) pour un confort et un ajustement optimaux.
- Insert souple à l'intérieur des branches, pour plus de confort et de stabilité à l'usage.
- Oculaire inclinable permettant un réglage individuel et une adaptation personnelle optimale.
- Idéalement compatible avec les séries de masques respiratoires 3M 9300 et 3M 4000 et la série de demi-masques 3M 7500.
- Longueur des branches réglable (3 positions) pour davantage de confort et un ajustement optimal
- Oculaire inclinable permettant un réglage individuel et un ajustement personnel optimal
Spécification
EN 166:2001 | |
Transparent | |
Construction, produits pharmaceutiques | |
20/boîte | |
Polycarbonate |
Antibuée, Antirayures | |
Lunettes de sécurité | |
Argent | |
Longueur réglable |