Learn More
3M™ Lunettes de protection en polycarbonate série 2740
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Transparent
Description
Des fonctionnalités et un style supplémentaires améliorent la sécurité, le confort et l’acceptation par l’utilisateur.
- Longueur de branches réglable pour convenir à l’individu
- Excellente résistance aux impacts
- Les verres en polycarbonate offrent une protection fiable contre les niveaux spécifiés de rayonnements UV dangereux
- Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une durabilité accrue et une vision améliorée
- Verres de classe optique 1 pour une utilisation prolongée
- Idéal pour une utilisation dans de nombreux environnements, notamment l’agriculture, le travail de montage, l’automobile et les bodyshops, la construction, le bricolage, le broyage, les laboratoires, l’ingénierie légère et le travail du bois
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Ambré |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Construction, fabrication de métaux, foresterie |
Couleur de la monture | Bleu |
Nb par paquet | 1paire |
Style des branches | Adjustable length, comfortable fit |
Lens Material | Polycarbonate |