Learn More
3M™ Lunettes de sécurité et de protection en PC, 2720 Series
Elles offrent une protection fiable contre des niveaux de rayonnements UV dangereux déterminés. Avec leur look sportif et moderne, ces lunettes de sécurité en PC 3M sont légères.
Marque: 3M™ 7000032452
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Extrêmement légères et confortables, look sportif et moderne.- Classe optique 1 pour une grande clarté
- Le verre en PC offre une protection fiable contre des niveaux de rayonnements UV dangereux déterminés.
- Revêtement anti-rayures pour une durabilité et une vision améliorées
- Revêtement antibuée qui aide à réduire la buée sur les verres, notamment en cas d’activité physique ou avec un demi-masque
- Idéales dans de nombreux environnements : agriculture, assemblage, automobile et ateliers de carrosserie, BTP, bricolage, broyage, laboratoires, ingénierie légère et menuiserie
- Peuvent être portées avec les appareils respiratoires jetables 3M™ Aura™ série 9300+
Spécification
EN 166:2001 | |
Ambré | |
Construction, fabrication de métaux, foresterie | |
1paire |
Antibuée, Anti-rayures | |
Lunettes de sécurité | |
Bleu | |
Polycarbonate |