Learn More
Sharpsafe™ 25 L Quiver XL Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marque: Sharpsafe™ 51952430
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grâce à notre action en faveur du changement et à notre innovation, nous sommes fiers d’avoir introduit sur le marché le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique.
- Le récipient Sharpsafe™ XL a une capacité de 25 L et est conçu pour accueillir les instruments laparoscopiques et les fils-guides dans les environnements de salles d’opération. Le couvercle possède un joint adhésif étanche prévenant toute fuite de liquide après la fermeture définitive.
- Le chariot Sharpsafe XL™ permet d’entreposer le récipient XL à l’emplacement le plus approprié pour l’élimination des objets tranchants.
- Nos récipients Sharpsafe™ de 25 litres sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Insert d’accès protégé pour plus une sécurité accrue
- Accès protégé fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés
- Particulièrement adapté aux zones à volume élevé.
- Conçu pour les zones d’accès ouvert tels les services d’urgence.
- Couvercle semi-translucide – contenu visible lorsqu’il est plein.
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
- Zone de remplissage horizontale
- Système de fermeture temporaire et finale
- Assemblage simple en 4 clics
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spécification
25 L | |
Jaune | |
455 x 950 x 305 mm | |
Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |
Réglementation du Royaume-Uni | |
Gris | |
10/Carton | |
Conteneur pour déchets tranchants |