Learn More
Sharpsafe™ Conteneur à déchets tranchants infectieux pour incinération 24 l
Le modèle 24 l de taille généreuse est particulièrement adapté aux zones générant de grandes quantités de déchets contaminés.
12.20€
Spécification
Capacité (métrique) 24 l
Certifications/Conformité UN 3291, BS EN ISO 23907:2012
Dimensions (L x l x H) 335 x 230 x 450 mm
Comprend Bouchon
À utiliser avec (application) Élimination de déchets tranchants et contaminés
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
15635697
Afficher les documents
Sharpsafe™
41202411
Semi-translucide orange N/A N/A N/A
15655697
Afficher les documents
Sharpsafe™
41202431
Semi-translucide jaune N/A N/A N/A
Description
Description
  • L’ouverture horizontale large garantit une élimination facile des grands objets et permet un remplissage proportionnellement plus important que les ouvertures verticales
  • Le grand volume améliore le rapport coût-efficacité dans les zones à forte utilisation
  • Un couvercle semi-translucide et une ligne de remplissage visible permettent d’assurer la sécurité de l’utilisateur en indiquant clairement quand la ligne de remplissage est atteinte
  • Le rabat pivotant assure une élimination en toute sécurité
  • L’étiquette moulée constitue un marquage permanent qui ne peut pas être retiré
  • Système de fermeture temporaire et finale
  • Assemblage simple en 4 clics
Spécification
Spécification
24 l
335 x 230 x 450 mm
Élimination de déchets tranchants et contaminés
UN 3291, BS EN ISO 23907:2012
Bouchon
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sharpsafe™ Conteneur à déchets tranchants infectieux pour incinération 24 l