Learn More
HUBER Bains à circulation chauffant réfrigéré Ministat 240W
Les plus petits thermostats à circulation de refroidissement au monde, qui peuvent être placés dans une hotte de laboratoire ou dans une usine. Les Ministats sont de petite taille, mais offrent des performances suffisantes pour contrôler les photomètres, les réfractomètres, les viscosimètres, les appareils de distillation, les récipients de réaction, les mini-usines.
Marque:  HUBER 2016.0006.01
Code produit. 13331809
  • 10800.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ministat 240 W avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Bain à cryothermostat réfrigéré
  • Plage de températures : -45°C à 200°C
  • Capacité de refroidissement (20°C) : 0,6kW
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 0,55kW
  • Capacité de refroidissement (-40°C) : 0,05kW
  • Capacité de chauffage : 1,8-2,1 kW
  • Pression de pompe max. : 22 l/min / 0,7 bar
  • Pompe d’aspiration max. : 16 l/min / 0,4 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
  • Alimentation : 220/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz. Avec réfrigérant naturel.
Spécification
Spécification
100°C à 0,6 kW, 20°C à 0,6 kW, 0°C à 0,55°CkW, à 10°C à 0,42°CkW, à 20°C (à 0,35 k)
de -45°C à +200°C
Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel.
Ministat 240 W
3/FL
3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques
516 mm
220/240 V
Circulation
TFT
1,8-2,1 kW
22 L/min, pression 0,7 bar, 16 L/min, aspiration 0,4 bar
±0,02°C
300 mm
41 kg
50/60 Hz
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
HUBER Bains à circulation chauffant réfrigéré Ministat 240W > Hauteur extérieure : 516 mm