Learn More
BRAND™ Plaque PCR à 24 puits
GREENER_CHOICE
Les épaisseurs de paroi ultra-fines et régulières permettent un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes. Les surfaces lisses des arbres minimisent la liaison des enzymes et des acides nucléiques à la surface, ce qui garantit que la réaction peut fonctionner complètement.
Marque:  BRAND™ 781411
70.05 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10765004
  • 76.45€ / 40 pièces
Expédition estimée: 14-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polypropylène, puits de 0,2 ml, sans jupe
  • Exemptes de DNase, d’ADN, de RNase et d’endotoxines
  • La plaque supérieure renforcée maintient la plaque PCR à plat même pendant le chauffage, ce qui facilite l’utilisation dans des systèmes automatisés tels que les robots de pipetage
  • Les bords des puits sont conçus de façon à contre la contamination croisée et à fournir un joint fiable avec une feuille d’étanchéité adaptée aux plaques
  • Réduisez les coûts de matériel et travaillez sur une plaque PCR compacte, même avec de petites cadences d’échantillons
  • La conception des plaques PCR à paroi ultra mince facilite un transfert de chaleur constant, rapide et précis
  • L’intérieur lisse du récipient minimise la liaison des enzymes et de l’acide nucléique aux parois
  • Les lèvres surélevées des puits protègent contre la contamination croisée, ce qui permet une étanchéité fiable avec le tapis de scellage adapté aux plaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Exempt de RNase, de DNase et d’ADN
Autoclavables
PP
Stérile
PCR
Oui
Avec couvercle
Transparent
24
Oui
40