Learn More
uvex 2112 X-Fit Disposable Ear Plugs
Ergonomic, pre-shaped ear plugs are characterized by very high insulation values making them suitable for use in extremely noisy environments.
7.45€ - 24.65€
Spécification
Couleur | Vert citron |
---|---|
ANSI S3.1974 | Non |
Dimensions | Standard |
Modèle | 2112 X-Fit |
Taux de réduction sonore (NRR) | 37 dB |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17280342
|
uvex
2112133 |
Mini-boîte |
7.45€
15 paires |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17240342
|
uvex
2112094 |
Sachet en PE |
24.65€
100 paires |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ergonomically pre-shaped earplugs characterized by very high insulation values
- Soft foam offers a high level of comfort, even after long periods of use
- Suitable for use in extremely noisy environments
- Available in a hygienic polybag, or retail minibox
Spécification
Vert citron | |
Standard | |
37 dB | |
Ovale | |
Jetable | |
Non |
Non | |
2112 X-Fit | |
Sans cordon | |
Ear Plugs | |
Non | |
EN 352-2 |