Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration MES SDS 20X Bolt™
Optimisée pour une utilisation avec les gels Bis-Tris Plus Bolt™ et disponible en divers formats
72.75€ - 370.00€
Spécification
Concentration | 20X |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Bolt |
Gamme de produits | Bolt™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13266499
|
Invitrogen™
B0002 |
500 ml |
72.75€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13246499
|
Invitrogen™
B000202 |
5 L |
370.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les tampons et agents de réduction des échantillons Bolt™ sont optimisés afin de pouvoir être utilisés avec les gels Bis-Tris Plus Bolt™ et sont proposés dans différents formats. Remarque : Les durées de migration des gels Bolt™ peuvent varier en fonction du type de tampon de migration utilisé.À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt™
Les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne tailles dans des conditions dénaturantes. Semblables aux gels Bis-Tris NuPAGE™, les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bis-Tris Bolt™ sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits. Un Mini Gel Tank est requis pour utiliser tous les gels Bolt™.
Spécification
20X | |
Bolt | |
Bolt™ |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Tampon de charge MES SDS (20X).
Stocker à température ambiante.
La durée de conservation est de 6 mois, sous réserve d’un stockage correct.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.