Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, vert, trou central 10 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 0525
Code produit. 11805040
Description
Description
  • 20mm
  • Bouchon en Al
  • Vert
  • Orifice central
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Butyle
20 mm
Headspace
3 mm
Gris foncé, Laqué vert
Aluminium
100
À sertir
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, vert, trou central 10 mm > Butyl gris foncé,3.0 mm d’épaisseur,55° Shore A