Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 203 mm de diamètre, avec feuille électroformée
3630.50€ - 4102.20€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 203mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1Chaque |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11974412
|
RETSCH
60.142.000016 |
16 μm |
3630.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964412
|
RETSCH
60.142.000010 |
10 μm |
4102.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
203mm | |
Acier inoxydable | |
1Chaque | |
ISO 3310/3 | |
Tamiseuse à jet d’air AS 200 |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25mm |