Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 50,8 mm (dia. x H), certificat ISO, porosité : Moins de 10 mm
Marque:  RETSCH 60.149.002500
Code produit. 10390522
  • 166.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
50,8mm
203,2mm
Acier inoxydable
2,50mm
ISO 3310/1
Agitateur AS 300
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie