Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 25,4 mm (dia. x H), certificat ASTM, porosité : Moins de 10 mm
Marque: RETSCH 60.141.001000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1 chaque | |
203,2mm | |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25,4mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable | |
1 mm | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 |