Learn More
RETSCH Tamis d’essai en acier inox 203,2 x 25,4 mm (Dia x H), certificat ASTM, tailles de pores : 10 mm et plus
Marque: RETSCH 60.141.016000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inox | |
25,4mm | |
203,2mm | |
Acier inoxydable |
16 mm | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |