Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 25,4 mm (dia. x H), certificat ASTM, porosités en micromètres
153.00€ - 1090.00€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Tamis |
Certifications/Conformité | ASTM E 11 |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 300 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11934642
|
RETSCH
60.141.000106 |
106 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11944642
|
RETSCH
60.141.000125 |
125 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11944632
|
RETSCH
60.141.000020 |
20 μm |
1090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11974642
|
RETSCH
60.141.000212 |
212 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11954642
|
RETSCH
60.141.000180 |
180 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11964642
|
RETSCH
60.141.000150 |
150 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11954632
|
RETSCH
60.141.000025 |
25 μm |
569.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11984642
|
RETSCH
60.141.000250 |
250 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11994642
|
RETSCH
60.141.000300 |
300 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11904652
|
RETSCH
60.141.000355 |
355 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11964632
|
RETSCH
60.141.000032 |
32 μm |
330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11974632
|
RETSCH
60.141.000038 |
38 μm |
330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11984632
|
RETSCH
60.141.000045 |
45 μm |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11934652
|
RETSCH
60.141.000500 |
500 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11914652
|
RETSCH
60.141.000425 |
425 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11994632
|
RETSCH
60.141.000053 |
53 μm |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11944652
|
RETSCH
60.141.000600 |
600 μm |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11954652
|
RETSCH
60.141.000710 |
710 μm |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11904642
|
RETSCH
60.141.000075 |
75 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11914642
|
RETSCH
60.141.000063 |
63 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11924642
|
RETSCH
60.141.000090 |
90 μm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11964652
|
RETSCH
60.141.000850 |
850 μm |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
1Each | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25,4mm | |
203,2mm | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 25,4 mm (dia. x H), certificat ASTM, porosités en micromètres