Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Fabriqués en acier inox et disponibles dans une grande variété de tailles. Le tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé Fisherbrand™ mesure 200 mm de diamètre.
Marque: Fisherbrand™ 01/200SBW180
Description
Tamis de test de diamètre 100 mm et 200 mm avec cadre en acier inox et grillage tissé. Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service. D’autres maillages et diamètres de tamis sont disponibles : veuillez contacter le service clientèle pour plus de détails.
Spécification
1 unité | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
200mm | |
Fil tissé |
180 μm | |
Certificat de conformité, BS 410: Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000 | |
Certificat de conformité et fiche d’enregistrement | |
Acier inoxydable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction