Learn More
Endecotts™ Cadre en acier inoxydable de 200 mm de diamètre et tamis de test à grillage
Utilisez ces tamis de test pour tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire. Les tamis de test avec cadre en acier inox Endecotts™ existent avec des ouvertures de mailles de 125 mm à 20 microns en versions demi et pleine hauteur.
132.00€ - 168.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
Certifications/Conformité | ISO 3310-1 / BS410 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11597474
|
Endecotts™
200SIW1.18 |
1,18 mm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10566544
|
Endecotts™
200SIW.250 |
250 μm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11527444
|
Endecotts™
200SIW50.0 |
50mm |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les tamis de test pleine hauteur fournissent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire.Tamis de test en acier inox Endecotts™, 200 mm de diamètre, conformes aux normes ISO 3310-1 / BS410.
- Fabriqués uniquement avec les matériaux de la plus haute qualité, disponibles dans des diamètres de 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 ou 450 mm ainsi que de 3, 8, 12 ou 18 po.
- Structure de précision (garantit un encastrement homogène)
- Ouverture précise (conformément à la norme ISO 3310-1, ASTM E11 ou à d’autres spécifications)
- Remplisseur naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement scellés (pas de fentes par lesquelles le matériau risquerait de fuir)
- Maillage à tension homogène (assure une analyse précise)
- Bord sécurisé (grand rayon pour une manipulation confortable)
- Numéro de série (garantit la traçabilité complète)
Spécification
200 mm | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
ISO 3310-1 / BS410 |