Learn More
Fisherbrand™ Spatules moyennes Chattaway en nickel
Finition brillante, lame plate à une extrémité et à un angle de 45 degrés à l’autre extrémité ; ces spatules sont idéales pour une large gamme de composés dans la plupart des environnements de laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ 2212
Code produit. 11814593
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
  • Idéales pour une large gamme de composés. Finition brillante
  • Lame plate à une extrémité, à un angle de 45° à l’autre extrémité 
  • “Poids micro” – diamètre du corps central de 1,60 mm
  • “Poids moyen” – diamètre du corps central de 3,65 mm
  • Suffisamment long pour protéger les mains de l’utilisateur des surfaces chaudes
Spécification
Spécification
5 Paquets
Luminosité
10 mm
Nickel
Spatule
Pour les applications structurelles où la résistance à la corrosion est une considération principale
315°C
150 mm