Learn More
Heathrow Scientific™ Plateaux en carton pour lames à 20 emplacements
Retirez les lames facilement grâce à l’encoche. Les plateaux en carton pour lames à 20 emplacements Heathrow Scientifictrade; optimisent la protection des échantillons grâce aux compartiments horizontaux encastrés.
585.00€ - 905.00€
Spécification
Type | Plateau de rangement pour lames |
---|---|
Compartiments | 20 |
À utiliser avec (application) | Travail en toute sécurité, transport et stockage à court terme des lames |
À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope |
Hauteur (impériale) | 0,4 in |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15549811
|
Heathrow Scientific™
HS120196 |
Rouge |
905.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15559811
|
Heathrow Scientific™
HS120197 |
Jaune |
585.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ulliLes compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé/liliComporte une encoche pour faciliter le retrait des lames/liliContient 20 lames de format standard/liliJetable/li/ulSpécification
Plateau de rangement pour lames | |
Travail en toute sécurité, transport et stockage à court terme des lames | |
0,4 in | |
8,2 in | |
Carton | |
13,4 in |
20 | |
Lames de microscope | |
0,9 cm | |
20,8 cm | |
Rectangulaires | |
34,1 cm |