Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors Frontier™
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits que l’original, fournissant un espace portoir pour une gamme de rotors à angle fixe Frontier™.
Marque:  Ohaus™ 30130892
Code produit. 15816642
  • 123.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits que l’espace prévu dans le portoir du rotor./liliAdaptée à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; suivants :ulliR-A12x15/6M/liliR-A6x50/6MI/liliR-A12x15/6MI/liliR-A30x15/4MI/liliR-A10x50/10MI/li/ul/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
16 ml
Rotors angulaires fixes Frontier
1
18 mm
Adaptateur, D18 mm, tubes 16 ml x2
2