Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, rotors fixes Frontier™ R-A6x250/8MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors fixes Frontier™ R-A6x250/8MI
Marque:  Ohaus™ 30304373
Code produit. 15826652
  • 216.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors fixes Frontiertrade; R-A6x250/8MI/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RB
29 mm
Adaptateur, 1 x 50 ml D29 mm RB, 2/boîte
2
1 x 50 ml (29 mm de diamètre)
Rotors fixes R-A6x250/8MI
1