Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, rotors fixes Frontier™ R-A6x250/8MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors fixes Frontier™ R-A6x250/8MI
Marque: Ohaus™ 30304371
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors fixes Frontiertrade; R-A6x250/8MI/li/ulSpécification
FA | |
17 mm | |
Adaptateur, 4 x 15 ml D17 mm FA, 2/boîte | |
2 |
4 x 15 ml | |
Rotors fixes R-A6x250/8MI | |
4 |