Learn More
Masterflex™ Électrovanne à action directe à 2 voies
Idéal pour une utilisation avec des fluides de haute pureté ou corrosifs
Marque: Masterflex™ 01540-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Électrovanne à action directe à 2 voies
- Toutes les pièces en contact avec des liquides sont composées de PTFE inerte
- Le volume mort minimal réduit les problèmes de liquides piégés
- Résiste à un vide de 26 po-Hg
- La température maximale du liquide est de 158°F (70°C)
- Toutes les vannes ont des fils de plomb de 15 po
- Les vannes sont compactes et légères et peuvent être assemblées presque partout
- Les vannes dotées d’un orifice de 1/16 po ont des trous pour le montage en bas
- Les vannes dotées d’un orifice de 3/32 po et 5/32 po ont des trous pour le montage en haut et en bas.
Spécification
Électrovanne à action directe à 2 voies | |
UNF 1/4 po à 28 | |
UNF 1/4 po à 28 | |
158°F |
PTFE | |
UNF 1/4 po à 28 | |
30°psi | |
70°C |