Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs d’échafaudage à deux voies
Utilisés pour fixer trois tiges ou tubes mutuellement à des angles droits. Les connecteurs d’échafaudage à deux voies Fisherbrand™ peuvent être serrés manuellement.
Marque: Fisherbrand™ FB68501
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec vis de serrage
- Pour tiges et tubes de 6 à 13 mm de diamètre
Spécification
Connecteur à 2 voies | |
2 niveaux |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Connecteurs d’échafaudage à deux voies > S’utilise avec : 2-Voie
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu