Learn More
2-Valerylthiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11401210
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53119-25-8
Formule moléculaire C9H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 168.254
Numéro MDL MFCD00053149
Clé InChI KJMPRCVRMAHTBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-thien-2-ylpentan-1-one, 1-2-thienyl pentan-1-one, 1-thiophen-2-yl pentan-1-one, 1-pentanone, 1-2-thienyl, unii-x71z1k8ray, 2-valerylthiophene, x71z1k8ray, 2-pentanoylthiophene, butyl 2-thienyl ketone, acmc-20aors
CID PubChem 574100
Nom IUPAC 1-thiophène-2-ylpentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Valerylthiophene
Indice de réfraction 1.5358
Quantité 1 g
Poids de la formule 168.25
Pourcentage de pureté 97%