Learn More
2-(Trifluorométhyl)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
150.00€ - 548.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109074-67-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8F3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.12 |
Clé InChI | VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole |
CID PubChem | 2782839 |
Nom IUPAC | 2-(trifluorométhyl)pyrrolidine |
SMILES | C1CC(NC1)C(F)(F)F |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109074-67-1 | |
139.12 | |
2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole | |
2-(trifluorométhyl)pyrrolidine |
C5H8F3N | |
VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N | |
2782839 | |
C1CC(NC1)C(F)(F)F |
Spécification
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine | |
1.2100g/mL | |
26°C | |
96% min. (GC) | |
C5H8F3N | |
2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole | |
C1CC(NC1)C(F)(F)F | |
139.12 | |
139.12 |
109074-67-1 | |
110.0°C to 112.0°C | |
Authentic | |
Bouteille en verre | |
1.21 | |
VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trifluorométhyl)pyrrolidine | |
2782839 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF INHALED: Remove to
GHS Signal Word: Warning
- 2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine, 97%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only