Learn More
(±)-2-(trifluorométhyl)pipéridine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 15224278
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 154630-93-0
Formule moléculaire C6H10F3N
Poids moléculaire (g/mol) 153.15
Clé InChI NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine
CID PubChem 11263608
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)pipéridine
SMILES C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Point d’ébullition 64.0°C (182.0 mmHg)
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.