Learn More
2’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97+ %, Thermo Scientific™
28.00€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17408-14-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.149 |
Numéro MDL | MFCD00000378 |
Clé InChI | FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene |
CID PubChem | 87095 |
Nom IUPAC | 1-[2-(trifluorométhyl)phényl]éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12248.03 |
1 g |
28.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12248.06 |
5 g |
45.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12248.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
17408-14-9 | |
188.149 | |
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N | |
87095 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
C9H7F3O | |
MFCD00000378 | |
2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene | |
1-[2-(trifluorométhyl)phényl]éthanone |
Spécification
2'- (Trifluoromethyl)acetophenone | |
15°C to 17°C | |
163°C to 165°C | |
Characteristic | |
1.4595 | |
2259035 | |
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N | |
1-[2-(trifluorométhyl)phényl]éthanone | |
87095 | |
≥97% |
17408-14-9 | |
1.255 | |
84°C (183°F) | |
C9H7F3O | |
MFCD00000378 | |
2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F | |
188.149 | |
188.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 241-434-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante