Learn More
2-Thiophénéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434313
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30433-91-1
Formule moléculaire C6H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 127.205
Numéro MDL MFCD00051495
Clé InChI HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
CID PubChem 116521
Nom IUPAC 2-thiophène-2-ylethanamine
SMILES C1=CSC(=C1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiopheneethylamine
Densité 1.087
Point d’ébullition 201°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.551
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 106962
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 98%