Learn More
Chlorure de 2-thiophènecarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10193960
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5271-67-0
Formule moléculaire C5H3ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 146.59
Numéro MDL MFCD00005428
Clé InChI QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
CID PubChem 78928
Nom IUPAC Chlorure de thiophène-2-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiophenecarbonyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à légèrement jaune
Densité 1.3700g/mL
Point d’ébullition 205°C to 208°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5890 to 1.591
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.37
Poids de la formule 146.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Thiophenecarbonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.