Learn More
(2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10091824
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 898289-25-3
Formule moléculaire C10H14N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 210.295
Numéro MDL MFCD09702362
Clé InChI KDJBEJVGUFHDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 4-pyridinemethanol,2-4-thiomorpholinyl, 4-hydroxymethyl-2-thiomorpholin-4-yl pyridine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanol, 4-4-hydroxymethyl pyridin-2-yl thiomorpholine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol
CID PubChem 24229508
Nom IUPAC (2-thiomorpholine-4-ylpyridine-4-yl)méthanol
SMILES C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.3
Pourcentage de pureté 97%