Learn More
Acide 2-tert-butyl-trans-vinylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15489377
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-tert-butyl-trans-vinylboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86595-37-1
Formule moléculaire C6H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 127.978
Numéro MDL MFCD01074624
Clé InChI CTIWKIMYFQSVBZ-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3,3-dimethyl-1-butenylboronic acid, e-3,3-dimethylbut-1-en-1-yl boronic acid, 2-t-butyl-e-vinylboronic acid, 2-tert-butyl-e-vinylboronic acid, e-3,3-dimethylbut-1-enyl boronic acid, 1-butenyl-3,3-dimethyboronic acid, 1e-3,3-dimethylbut-1-en-1-ylboronic acid, boronic acid, b-3,3-dimethyl-1-buten-1-yl, 3,3-dimethylbut-1-enylboronic acid
CID PubChem 5706775
Nom IUPAC Acide [(E)-3,3-diméthylbut-1-ényl]boronique
SMILES B(C=CC(C)(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid
Point de fusion 78°C to 80°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 127.98
Pourcentage de pureté 97%