Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts, Tygon MHLL
Tubulure longue durée résistante aux produits chimiques avec alésage intérieur lisse.
Marque: Ismatec™ SC0716
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance chimique à l’acétone, au MEK et à d’autres solvants agressifs.
- Tubulure longue durée.
- Sans plastifiant.
- Alésage intérieur lisse.
- La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide.
- Adhérence et diffusion minimales.
Spécification
FDA 21 CFR 177.2600 USP, classe VI | |
Diam. interne0,38 mm | |
381 mm | |
6/boîte | |
Diam. interne0,38 mm |
Orange-vert | |
Tygon MHLL | |
−70°C | |
Acides :Excellent, Solutions alcalines :Excellent, Solvants :Excellent, Pression :Non enregistré, à vide :Bon, Milieu visqueux :Bon, Milieu stérile :Bon | |
74°C |