Learn More
2-pyrolidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
32.36€ - 150.75€
Identifiants chimiques
CAS | 616-45-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 85.11 |
Numéro MDL | MFCD00005270 |
Clé InChI | HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam |
CID PubChem | 12025 |
ChEBI | CHEBI:36592 |
Nom IUPAC | pyrrolidine-2-one |
SMILES | C1CC(=O)NC1 |
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10479440
|
Thermo Scientific Acros
132112500 |
250 mL | Flacon en verre |
32.36€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10489440
|
Thermo Scientific Acros
132115000 |
500 mL | Flacon en verre |
43.82€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10299173
|
Thermo Scientific Acros
132110025 |
2.5 L | Flacon en verre |
150.75€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
616-45-5 | |
85.11 | |
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N | |
12025 | |
pyrrolidine-2-one |
C4H7NO | |
MFCD00005270 | |
2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam | |
CHEBI:36592 | |
C1CC(=O)NC1 |
Especificaciones
2-Pyrrolidinone | |
616-45-5 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
250.0°C | |
Authentique | |
C4H7NO | |
MFCD00005270 | |
15, 8130 | |
2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam | |
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N | |
pyrrolidine-2-one | |
12025 | |
10.2 mPa.s (30°C) | |
99% |
98% | |
98.5 | |
25.5°C | |
1.1030g/mL | |
138°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4860 to 1.4880 | |
21, 236 | |
1.103 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, chloroform, benzene,, ethyl acetate, carbon disulfide | |
C1CC(=O)NC1 | |
85.11 | |
CHEBI:36592 | |
85.11 | |
Liquide ou masse à faible point de fusion |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-483-1
missing translation for 'rtecsNumber' : UY5715000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 2-Pyrrolidinone
Palabra de advertencia
- Attention
Clasificación
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consejos de prudencia
- P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.